1-(5-Brom-4-methyl-2-pyridinyl)piperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-8055-5G OT-8055-25G OT-8055-1G
COBBOT-8055-5GEA 149 EUR
COBBOT-8055-5G COBBOT-8055-25G COBBOT-8055-1G
1-(5-Brom-4-methyl-2-pyridinyl)piperazin
1-(5-Brom-4-methyl-2-pyridinyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₄BrN₃
MDL: MFCD09260438
CAS-Nummer: 944582-93-8