Ethyl-3-(2-furfurylthio)propionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 3-(furfurylthio)propionate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W367400-100G-K W367400-1KG-K W367400-25G-K
SIALW367400-100G-KEA 197 EUR
SIALW367400-100G-K SIALW367400-1KG-K SIALW367400-25G-K
Ethyl-3-(2-furfurylthio)propionat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-(2-furfurylthio)propionat
Formel: C₁₀H₁₄O₃S
Molecular Weight: 214,29 g/mol
MDL: MFCD00051819
CAS-Nummer: 94278-27-0
EINECS: 304-716-7