S-Furfurylthioformiat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W315818-100G-K W315818-25G-K
SIALW315818-100G-KEA 718 EUR
SIALW315818-100G-K SIALW315818-25G-K
S-Furfurylthioformiat, Sigma-Aldrich®
S-Furfurylthioformiat
Formel: C₆H₆O₂S
MDL: MFCD00209507
CAS-Nummer: 59020-90-5
EINECS: 261-563-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR