N-(2,6-Difluor-3-nitrobenzoyl)morpholin
Lieferant: Thermo Scientific
SEW06120.250
SEW06120.1
MAYBSEW06120.250EA
0
EUR
MAYBSEW06120.250
MAYBSEW06120.1
N-(2,6-Difluor-3-nitrobenzoyl)morpholin
N-(2,6-Difluor-3-nitrobenzoyl)morpholin
Formel:
C₁₁H₁₀F₂N₂O₄ |
MDL:
MFCD01567176 CAS-Nummer: 260554-75-4 |