8-Chlor-2-methyl-4-chinazolon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6225-5G HC-6225-1G
COBBHC-6225-5GEA 1180 EUR
COBBHC-6225-5G COBBHC-6225-1G
8-Chlor-2-methyl-4-chinazolon
8-Chlor-2-methyl-4-chinazolon
Formel: C₉H₇ClN₂O
MDL: MFCD09800989
CAS-Nummer: 19407-54-6