6-Methyl-4-chinazolon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Methylquinazolin-4-ol, 6-Methylquinazolin-4(3H)-one
HC-6053-5G
HC-6053-25G
HC-6053-1G
COBBHC-6053-5GEA
312
EUR
COBBHC-6053-5G
COBBHC-6053-25G
COBBHC-6053-1G
6-Methyl-4-chinazolon
6-Methyl-4-chinazolon
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,1726 g/mol |
MDL:
MFCD00673185 CAS-Nummer: 19181-53-4 |