3-Brom-5-nitro-2-(piperidin-1-yl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7392-1G PY-7392-5G
COBBPY-7392-1GEA 149 EUR
COBBPY-7392-1G COBBPY-7392-5G
3-Brom-5-nitro-2-(piperidin-1-yl)pyridin
3-Brom-5-nitro-2-(piperidin-1-yl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
MDL: MFCD11053787
CAS-Nummer: 1065074-87-4