5-Brom-3-nitro-2-(piperidin-1-yl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7337-5G PY-7337-1G
COBBPY-7337-5GEA 375 EUR
COBBPY-7337-5G COBBPY-7337-1G
5-Brom-3-nitro-2-(piperidin-1-yl)pyridin
5-Brom-3-nitro-2-(piperidin-1-yl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
MDL: MFCD10699707
CAS-Nummer: 1033202-41-3