(-)-Cotinin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cotinine, (S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C5923-1G
C5923-250MG
SIALC5923-1GEA
429
EUR
SIALC5923-1G
SIALC5923-250MG
(-)-Cotinin, Sigma-Aldrich®
(-)-Cotinin
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Molecular Weight: 176,22 g/mol |
MDL:
MFCD00077696 CAS-Nummer: 486-56-6 EINECS: 207-634-9 |