Kalium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Potassium trifluoro[(pyrrolidin-1-yl)methyl]borate
TB-0021-1G TB-0021-5G
COBBTB-0021-1GEA 102 EUR
COBBTB-0021-1G COBBTB-0021-5G
Kalium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Kalium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Formel: C₅H₁₀BF₃KN
Molecular Weight: 191.0441 g/mol
MDL: MFCD10700161
CAS-Nummer: 888711-53-3