Kalium(1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Potassium trifluoro((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)borate
TB-0010-5G
TB-0010-1G
COBBTB-0010-5GEA
312
EUR
COBBTB-0010-5G
COBBTB-0010-1G
Kalium(1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazin
Kalium(1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazin
Formel:
C₆H₁₃BF₃KN₂ Molecular Weight: 220,0853 g/mol |
MDL:
MFCD10700160 CAS-Nummer: 1015484-22-6 |