4-(2,6-Dimethylmorpholino)anilin
Lieferant: BIONET RESEARCH
9W-0242.500
9W-0242.1
9W-0242.5
9W-0242.10
BIOT9W-0242.500EA
0
EUR
BIOT9W-0242.500
BIOT9W-0242.1
BIOT9W-0242.5
BIOT9W-0242.10
4-(2,6-Dimethylmorpholino)anilin
4-(2,6-Dimethylmorpholino)anilin
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O |
MDL:
MFCD00051574 CAS-Nummer: 218930-10-0 |