4-(2,6-Dimethylmorpholino)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB04213.1 BTB04213.10
MAYBBTB04213.1EA 0 EUR
MAYBBTB04213.1 MAYBBTB04213.10
4-(2,6-Dimethylmorpholino)anilin
4-(2,6-Dimethylmorpholino)anilin
Formel: C₁₂H₁₈N₂O
MDL: MFCD00051574
CAS-Nummer: 218930-10-0