2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-8041-1G
PY-8041-5G
COBBPY-8041-1GEA
0
EUR
COBBPY-8041-1G
COBBPY-8041-5G
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanpyridin
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanpyridin
Formel:
C₉H₆N₄ |
MDL:
MFCD09863416 CAS-Nummer: 94448-88-1 |