2-Chlor-6-(5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2479-5G
HC-2479-1G
COBBHC-2479-5GEA
0
EUR
COBBHC-2479-5G
COBBHC-2479-1G
2-Chlor-6-(5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
2-Chlor-6-(5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Formel:
C₉H₅ClF₃N₃ |
MDL:
MFCD12026018 CAS-Nummer: 1150164-45-6 |