4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(Furan-2-ylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, 4-(Furfurylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706183-1G
706183-5G
SIAL706183-1GEA
84.8
EUR
SIAL706183-1G
SIAL706183-5G
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₂BNO₄ Molecular Weight: 327,18 g/mol |
MDL:
MFCD09266168 CAS-Nummer: 1073353-59-9 |