2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
017512-2.5G
017512-10G
017512-1G
FLUO017512-2.5GEA
0
EUR
FLUO017512-2.5G
FLUO017512-10G
FLUO017512-1G
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoesäure
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ |
MDL:
MFCD02682016 CAS-Nummer: 321309-43-7 |