2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
H61887.06 H61887.14
H61887.06EA 59.5 EUR
H61887.06 H61887.14
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenon ≥97%
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenon
Formel: C₁₀H₇F₂N₃O
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093825
CAS-Nummer: 86404-63-9