Sulfolan ≥80% (w/w)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiacyclopentan-1,1-dioxid, Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, Tetramethylensulfon
H32505.AP
H32505.0F
H32505.APEA
38.3
EUR
H32505.AP
H32505.0F
Sulfolan ≥80% (w/w)
Sulfolan
CAS No.: 126-33-0
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 0-5°
Beilstein Reference: 107765
Merck Reference: 14,8955
MDL No.: MFCD00005484
Formel:
C₄H₈O₂S Molecular Weight: 120.17 g/mol Schmelzpunkt: 0…5 °C Dichte: 1.212 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005484 CAS-Nummer: 126-33-0 EINECS: 204-783-1 Merck Index: 14,8955 |