Ethyl(tetrahydropyran-4-yliden)acetat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 2-(dihydro-2H-pyran-4(3H)-ylidene)acetate
AM-1009-5G
AM-1009-1G
COBBAM-1009-5GEA
0
EUR
COBBAM-1009-5G
COBBAM-1009-1G
Ethyl(tetrahydropyran-4-yliden)acetat
Ethyl(tetrahydropyran-4-yliden)acetat
Formel:
C₉H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD09475810 CAS-Nummer: 130312-00-4 |