3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5196-5G PN-5196-1G
COBBPN-5196-5GEA 0 EUR
COBBPN-5196-5G COBBPN-5196-1G
3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₃
MDL: MFCD06797489
CAS-Nummer: 364794-80-9