4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
PN-3004-5G PN-3004-1G
COBBPN-3004-5GEA 0 EUR
COBBPN-3004-5G COBBPN-3004-1G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
MDL: MFCD05863913
CAS-Nummer: 656239-38-2