2-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2954-5G
BB-2954-1G
COBBBB-2954-5GEA
2070
EUR
COBBBB-2954-5G
COBBBB-2954-1G
2-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
2-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₄BNO₄ |
MDL:
MFCD08235036 CAS-Nummer: 874219-17-7 |