4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
H53126.MD H53126.03
H53126.MDEA 66 EUR
H53126.MD H53126.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 389621-84-5 Molecular Formula: C11H14BNO4 Formula Weight: 235.05 Melting Point: 126-132° MDL No.: MFCD03411952
Formel: C₁₁H₁₄BNO₄
Molecular Weight: 235.05 g/mol
Schmelzpunkt: 126…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411952
CAS-Nummer: 389621-84-5