4-Fluor-3-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluoro-3-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
BB-2872-1G
BB-2872-5G
BB-2872-250M
COBBBB-2872-1GEA
303
EUR
COBBBB-2872-1G
COBBBB-2872-5G
COBBBB-2872-250M
4-Fluor-3-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
4-Fluor-3-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BFNO₄ |
MDL:
MFCD08235048 CAS-Nummer: 874219-29-1 |