4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Piperazin-1-yl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
PN-8872-1G
PN-8872-250M
COBBPN-8872-1GEA
246
EUR
COBBPN-8872-1G
COBBPN-8872-250M
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₅BN₂O₃ Molecular Weight: 316,2030 g/mol |
MDL:
MFCD06657704 CAS-Nummer: 864754-07-4 |