3-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, 3-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, tert-Butyl 4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl)piperazine-1-carboxylate
PN-8802-5G PN-8802-1G
COBBPN-8802-5GEA 0 EUR
COBBPN-8802-5G COBBPN-8802-1G
3-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₂₂H₃₃BN₂O₅
MDL: MFCD09266185
CAS-Nummer: 883738-41-8