4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl)piperazine-1-carboxylate
PN-8909-1G
PN-8909-5G
COBBPN-8909-1GEA
98.3
EUR
COBBPN-8909-1G
COBBPN-8909-5G
4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₂H₃₃BN₂O₅ Molecular Weight: 416,32 g/mol |
MDL:
MFCD08706021 CAS-Nummer: 864754-13-2 |