4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl)piperazine-1-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
684287-1G
684287-5G
SIAL684287-1GEA
94.5
EUR
SIAL684287-1G
SIAL684287-5G
4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₂H₃₃BN₂O₅ Molecular Weight: 416,32 g/mol |
MDL:
MFCD08706021 CAS-Nummer: 864754-13-2 |