3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3846-1G
BB-3846-5G
COBBBB-3846-1GEA
0
EUR
COBBBB-3846-1G
COBBBB-3846-5G
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₈BClN₂O₃ |
MDL:
MFCD09027254 CAS-Nummer: 957060-92-3 |