3-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3845-5G
BB-3845-1G
COBBBB-3845-5GEA
0
EUR
COBBBB-3845-5G
COBBBB-3845-1G
3-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
3-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₂₀BClN₂O₄ |
MDL:
MFCD09027253 CAS-Nummer: 957060-95-6 |