4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (4-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-(4-boronobenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
BB-8909-5G BB-8909-1G
COBBBB-8909-5GEA 687 EUR
COBBBB-8909-5G COBBBB-8909-1G
4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure
4-(4-Boc-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₆H₂₃BN₂O₅
Molecular Weight: 334.1752 g/mol
MDL: MFCD12025996
CAS-Nummer: 1150114-76-3