(Tetrahydropyran-4-yl)methyltosylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate
AM-1617-1G AM-1617-5G
COBBAM-1617-1GEA 0 EUR
COBBAM-1617-1G COBBAM-1617-5G
(Tetrahydropyran-4-yl)methyltosylat
(Tetrahydropyran-4-yl)methyltosylat
Formel: C₁₃H₁₈O₄S
MDL: MFCD09475806
CAS-Nummer: 101691-65-0