4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H51925.03 H51925.06
H51925.03EA 65.8 EUR
H51925.03 H51925.06
4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester 95%
4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Purity: 95% CAS No.: 568577-88-8 Molecular Formula: C16H24BNO3 Formula Weight: 289.18 MDL No.: MFCD04112544
Formel: C₁₆H₂₄BNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112544
CAS-Nummer: 568577-88-8