2'-(1,3-Dioxolan-2-yl)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4852-5G
CA-4852-1G
COBBCA-4852-5GEA
3080
EUR
COBBCA-4852-5G
COBBCA-4852-1G
2'-(1,3-Dioxolan-2-yl)biphenyl-3-carbonsäure
2'-(1,3-Dioxolan-2-yl)biphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₆H₁₄O₄ |
MDL:
MFCD06210041 CAS-Nummer: 400750-15-4 |