3'-(1,3-Dioxolan-2-yl)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4853-5G
CA-4853-1G
COBBCA-4853-5GEA
3080
EUR
COBBCA-4853-5G
COBBCA-4853-1G
3'-(1,3-Dioxolan-2-yl)biphenyl-3-carbonsäure
3'-(1,3-Dioxolan-2-yl)biphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₆H₁₄O₄ |
MDL:
MFCD06210095 CAS-Nummer: 400750-26-7 |