2-Adamantyl-1-benzyloxy-4-brombenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-[2-(Benzyloxy)-5-bromophenyl]adamantane
OT-0466-1G OT-0466-5G
COBBOT-0466-1GEA 204 EUR
COBBOT-0466-1G COBBOT-0466-5G
2-Adamantyl-1-benzyloxy-4-brombenzol
2-Adamantyl-1-benzyloxy-4-brombenzol
Formel: C₂₃H₂₅BrO
MDL: MFCD09258646
CAS-Nummer: 736992-49-7