5-Chlor-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22521.30EA
747
EUR
B22521.30
B22521.09
B22521.18
5-Chlor-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinon ≥98%
5-Chlor-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinon
Formel:
C₁₂H₁₄ClN₃O Molecular Weight: 251,72 g/mol Schmelzpunkt: 227…230 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093793 CAS-Nummer: 53786-28-0 EINECS: 258-771-6 |