5-Chlor-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolinone
30-0011.5
30-0011.25
CHMP30-0011.5EA
0
EUR
CHMP30-0011.5
CHMP30-0011.25
5-Chlor-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinon
5-Chlor-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinon
Formel:
C₁₂H₁₄ClN₃O Molecular Weight: 251.72 g/mol |
MDL:
MFCD02093793 CAS-Nummer: 53786-28-0 EINECS: 258-771-6 |