Viktoriablau B, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
190190250 190191000
ACRO190190250EA 47.5 EUR
ACRO190190250 ACRO190191000
Viktoriablau B, rein
Viktoriablau B
Formel: C₃₃H₃₂ClN₃
Molecular Weight: 506,803 g/mol
Schmelzpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011878
CAS-Nummer: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤5 % (60°C)
UV Lambda max 599 to 605 nm (in ethanol)