Viktoriablau B, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
94890-100G 94890-25G
SIAL94890-100GEA 564 EUR
SIAL94890-100G SIAL94890-25G
Viktoriablau B, Sigma-Aldrich®
Viktoriablau B
Formel: C₃₃H₃₂ClN₃
Molecular Weight: 506,803 g/mol
MDL: MFCD00011878
CAS-Nummer: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6