5-Nitro-6-(pyrrolidin-1-yl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2426-5G
HC-2426-1G
COBBHC-2426-5GEA
451
EUR
COBBHC-2426-5G
COBBHC-2426-1G
5-Nitro-6-(pyrrolidin-1-yl)chinolin
5-Nitro-6-(pyrrolidin-1-yl)chinolin
Formel:
C₁₃H₁₃N₃O₂ |
MDL:
MFCD12026015 CAS-Nummer: 19979-54-5 |