2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazolin Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Naphazoline Hydrochloride, Albalon
179660250 179661000
ACRO179660250EA 49.2 EUR
ACRO179660250 ACRO179661000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazolin Hydrochlorid 99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazolin Hydrochlorid
Formel: C₁₄H₁₅ClN₂
Molecular Weight: 246.738 g/mol
Schmelzpunkt: 254…260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012554
CAS-Nummer: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %