2-(Tributylstannyl)thiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
H55904.AAEA 40.8 EUR
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophen ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophen
Formel: C₁₆H₃₀SSn
Molecular Weight: 373,16 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,175
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192513
CAS-Nummer: 54663-78-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III