2-(Tributylstannyl)thiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
414492-10ML 414492-50ML
SIAL414492-10MLEA 71.8 EUR
SIAL414492-10ML SIAL414492-50ML
2-(Tributylstannyl)thiophen, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)thiophen
Formel: C₁₆H₃₀SSn
Molecular Weight: 373,16 g/mol
MDL: MFCD00192513
CAS-Nummer: 54663-78-4