2-(2-Naphthyl)indol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-(Naphthalen-2-yl)-1H-indole
B20434.03 B20434.06
B20434.03EA 84.8 EUR
B20434.03 B20434.06
2-(2-Naphthyl)indol ≥98%
2-(2-Naphthyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 23746-81-8 Molecular Formula: C18H13N Formula Weight: 243.31 MDL No.: MFCD00124144
Formel: C₁₈H₁₃N
Molecular Weight: 243.31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00124144
CAS-Nummer: 23746-81-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable