6-Brom-1-(tetrahydropyran-2-yl)naphthalin-2-ol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0836-5G
OT-0836-1G
COBBOT-0836-5GEA
0
EUR
COBBOT-0836-5G
COBBOT-0836-1G
6-Brom-1-(tetrahydropyran-2-yl)naphthalin-2-ol
6-Brom-1-(tetrahydropyran-2-yl)naphthalin-2-ol
Formel:
C₁₅H₁₅BrO₂ |
MDL:
MFCD11855958 CAS-Nummer: 1133116-41-2 |