Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz Hydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Bathocuproindisulphonic disodium salt hydrate
B22550.03 B22550.06 B22550.MD
B22550.03EA 87 EUR
B22550.03 B22550.06 B22550.MD
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz Hydrat ≥97%
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz Hydrat
Purity: 97% CAS No.: 52698-84-7 Molecular Formula: C26H18N2Na2O6S2.xH2O Formula Weight: 564.55(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9033637
Formel: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Molecular Weight: 564.55 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03012947
CAS-Nummer: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7