Bathocuproin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
161340010
161340050
ACRO161340010EA
91.7
EUR
ACRO161340010
ACRO161340050
Bathocuproin 98%
Bathocuproin
Formel:
C₂₆H₂₀N₂ Molecular Weight: 360,46 g/mol Schmelzpunkt: 279…283 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004972 CAS-Nummer: 4733-39-5 EINECS: 225-240-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 277 to 285 °C (Dec) |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |