Bathocuproin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
B22841.03 B22841.06
B22841.03EA 88.4 EUR
B22841.03 B22841.06
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin
Purity: 98% CAS No.: 4733-39-5 Molecular Formula: C26H20N2 Formula Weight: 360.46 Melting Point: 279-285° Beilstein Reference: 306714
Formel: C₂₆H₂₀N₂
Molecular Weight: 360,46 g/mol
Schmelzpunkt: 279…285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004972
CAS-Nummer: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5